2-Aminobenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Aminophenyl)methanol, 2-Hydroxymethylaniline, 2-(Hydroxymethyl)aniline, 2-Aminobenzyl Alcohol
OR10943-250G OR10943-50G
APOSOR10943-250GEA 140 CHF
APOSOR10943-250G APOSOR10943-50G
2-Aminobenzylalkohol
2-Aminobenzylalkohol
Formel: C₇H₉NO
MW: 123,15 g/mol
Siedepunkt: 160 °C/10mmHg
Melting Pt: 81…84 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007749
CAS-Nummer: 5344-90-1
EINECS: 226-293-7