5-Chlor-2-indolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Chloro-1H-indole-2-carboxylic acid
OR10933-25G
APOSOR10933-25GEA 119 CHF
APOSOR10933-25G
5-Chlor-2-indolcarbonsäure
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆ClNO₂
MW: 195,6 g/mol
Melting Pt: 287 °C (dec.)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005613
CAS-Nummer: 10517-21-2
EINECS: 234-050-1