3,5-Dimethylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3,5-Dimethylbenzeneboronic acid, Dihydroxy(3,5-dimethylphenyl)borane, (3,5-Dimethylphenyl)metaboric acid
OR10931-25G OR10931-5G OR10931-100G
APOSOR10931-25GEA 45.3 CHF
APOSOR10931-25G APOSOR10931-5G APOSOR10931-100G
3,5-Dimethylphenylboronsäure
3,5-Dimethylphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₂
MW: 149,98 g/mol
Melting Pt: 235…237 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00185689
CAS-Nummer: 172975-69-8