N-(Hydroxymethyl)phthalimid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10883-100G OR10883-25G OR10883-500G
APOSOR10883-100GEA 0 CHF
APOSOR10883-100G APOSOR10883-25G APOSOR10883-500G
N-(Hydroxymethyl)phthalimid
N-(Hydroxymethyl)phthalimid
Formel: C₉H₇NO₃
Melting Pt: 147…151 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005899
CAS-Nummer: 118-29-6
EINECS: 204-241-4