Iodbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Phenyliodide
OR1085-100G OR1085-500G OR1085-25G
APOSOR1085-100GEA 61 CHF
APOSOR1085-100G APOSOR1085-500G APOSOR1085-25G
Iodbenzol 98%
Iodbenzol
Formel: C₆H₅I
MW: 204,01 g/mol
Siedepunkt: 188…189 °C
Melting Pt: –31 °C
Dichte: 1.826 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 74 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001029
CAS-Nummer: 591-50-4
EINECS: 209-719-6