Tri(2-furyl)phosphin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Tri(furan-2-yl)phosphine, Tri-2-furylphosphine
OR10819-1G OR10819-250MG
APOSOR10819-1GEA 43.6 CHF
APOSOR10819-1G APOSOR10819-250MG
Tri(2-furyl)phosphin
Tri(2-furyl)phosphine
Formel: C₁₂H₉O₃P
Siedepunkt: 136 °C/4mmHg
Melting Pt: 59…64 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151857
CAS-Nummer: 5518-52-5