Dimethyl hydrogen phosphate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Dimethyl phosphate
OR10807-1G OR10807-5G
APOSOR10807-1GEA 78.4 CHF
APOSOR10807-1G APOSOR10807-5G
Dimethyl hydrogen phosphate
Dimethyl hydrogen phosphate
Formel: C₂H₇O₄P
MW: 126.048 g/mol
Siedepunkt: 174 °C
Dichte: 1.323 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 813-78-5
EINECS: 212-389-6
UN: 3265
ADR: 8 III