3-Brom-4-hydroxybenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1074-100G OR1074-25G OR1074-5G
APOSOR1074-100GEA 154 CHF
APOSOR1074-100G APOSOR1074-25G APOSOR1074-5G
3-Brom-4-hydroxybenzonitril
3-Brom-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄BrNO
MW: 198,02 g/mol
Melting Pt: 155…161 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143096
CAS-Nummer: 2315-86-8
EINECS: 219-022-9