4-Brom-2-chlorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1072-100G OR1072-250G OR1072-25G
APOSOR1072-100GEA 47.1 CHF
APOSOR1072-100G APOSOR1072-250G APOSOR1072-25G
4-Brom-2-chlorphenol 98%
4-Brom-2-chlorphenol
Formel: C₆H₄BrClO
MW: 207,45 g/mol
Siedepunkt: 232…235 °C
Melting Pt: 47…49 °C
Flash-Pt: 113 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002166
CAS-Nummer: 3964-56-5