2,6-Dibrom-4-tert-butylanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(tert-Butyl)-2,6-dibromoaniline, 2,6-Dibromo-4-(tert-butyl)aniline
OR1068-100G OR1068-25G OR1068-5G
APOSOR1068-100GEA 323 CHF
APOSOR1068-100G APOSOR1068-25G APOSOR1068-5G
2,6-Dibrom-4-tert-butylanilin 97%
2,6-Dibrom-4-tert-butylanilin
Formel: C₁₀H₁₃Br₂N
Siedepunkt: 136…140 °C/2mmHg
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06657952
CAS-Nummer: 10546-67-5