3-tert-Butyl-1-brombenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Bromo-tert-butylbenzene, 1-Bromo-3-tert-butylbenzene, 1-Bromo-3-(tert-butyl)benzene, 2-(3-Bromophenyl)-2-methylpropane
OR1066-100G
OR1066-25G
OR1066-5G
APOSOR1066-100GEA
365
CHF
APOSOR1066-100G
APOSOR1066-25G
APOSOR1066-5G
3-tert-Butyl-1-brombenzol 99%
3-tert-Butyl-1-brombenzol
Formel:
C₁₀H₁₃Br MW: 213,12 g/mol Siedepunkt: 95…98 °C/10mmHg Dichte: 1.251 g/cm³ (25 °C) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00234661 CAS-Nummer: 3972-64-3 |