1,3-Dibrom-2-propanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
Glycerol alpha,alpha'-Dibromohydrin, 1,3-Dibromopropan-2-ol, alpha,alpha'-Dibromohydrin
OR1061-1G
OR1061-25G
OR1061-5G
APOSOR1061-1GEA
34.8
CHF
APOSOR1061-1G
APOSOR1061-25G
APOSOR1061-5G
1,3-Dibrom-2-propanol
1,3-Dibrom-2-propanol
Formel:
BrH₂CCH(OH)CH₂Br Siedepunkt: 215 °C Dichte: 2.136 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 47 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00000216 CAS-Nummer: 96-21-9 EINECS: 202-489-8 UN: 1992 ADR: 3+6.1,III |