3-Phenylbenzoesäure 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Biphenyl-3-carboxylic acid, 3-Biphenylcarboxylic acid, 1,1'-Biphenyl-3-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-3-carboxylic acid
OR10604-1G
OR10604-25G
OR10604-5G
APOSOR10604-1GEA
26.2
CHF
APOSOR10604-1G
APOSOR10604-25G
APOSOR10604-5G
3-Phenylbenzoesäure 98+%
3-Phenylbenzoic acid
Formel:
C₁₃H₁₀O₂ MW: 198,22 g/mol Melting Pt: 164…168 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00045846 CAS-Nummer: 716-76-7 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |