4-Brom-2-chlorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR1060-25G OR1060-100G OR1060-5G
APOSOR1060-25GEA 54.1 CHF
APOSOR1060-25G APOSOR1060-100G APOSOR1060-5G
4-Brom-2-chlorbenzoesäure
4-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Melting Pt: 171…175 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00040903
CAS-Nummer: 59748-90-2
EINECS: 261-911-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III