1-Tritylimidazol-4-carbaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Trityl-1H-imidazole-4-carboxaldehyde, 1-Trityl-1H-imidazole-4-carbaldehyde, 1-Tritylimidazole-4-carboxaldehyde
OR10596-5G OR10596-10G OR10596-25G
APOSOR10596-5GEA 26.2 CHF
APOSOR10596-5G APOSOR10596-10G APOSOR10596-25G
1-Tritylimidazol-4-carbaldehyd 95%
1-Tritylimidazol-4-carbaldehyd
Formel: C₂₃H₁₈N₂O
Melting Pt: 187…192 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179554
CAS-Nummer: 33016-47-6