2,4,5-Triiodimidazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2,4,5-Triiodo-1H-imidazole
OR10591-5G OR10591-1G OR10591-10G
APOSOR10591-5GEA 38.3 CHF
APOSOR10591-5G APOSOR10591-1G APOSOR10591-10G
2,4,5-Triiodimidazol
2,4,5-Triiodoimidazole
Formel: C₃HI₃N₂
MW: 445,77 g/mol
Melting Pt: 186…188 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00068812
CAS-Nummer: 1746-25-4