Thiazole-5-carboxyaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Thiazolecarboxaldehyde, 5-Formylthiazole
OR10588-1G OR10588-5G
APOSOR10588-1GEA 36.7 CHF
APOSOR10588-1G APOSOR10588-5G
Thiazole-5-carboxyaldehyde
Thiazole-5-carboxyaldehyde
Formel: C₄H₃NOS
MW: 113,14 g/mol
Siedepunkt: 92…94 °C/16mmHg
Dichte: 1.304 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 98 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179516
CAS-Nummer: 1003-32-3