4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid, (4-(Pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid
OR10584-1G OR10584-5G
APOSOR10584-1GEA 119 CHF
APOSOR10584-1G APOSOR10584-5G
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
4-(1-Pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₄BNO₃
MW: 219,05 g/mol
Melting Pt: 136…140 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03411950
CAS-Nummer: 389621-81-2