4-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10555-1G OR10555-5G
APOSOR10555-1GEA 26.2 CHF
APOSOR10555-1G APOSOR10555-5G
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäure
4-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₁₀BNO₃
MW: 178,98 g/mol
Melting Pt: 200…220 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788427
CAS-Nummer: 121177-82-0