3-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(N-Methylaminocarbonyl)phenylboronic acid, 3-(Methylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-(Methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR10554-1G OR10554-250MG
APOSOR10554-1GEA 38.3 CHF
APOSOR10554-1G APOSOR10554-250MG
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-(Methylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₁₀BNO₃
MW: 178,98 g/mol
Melting Pt: 114…124 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038918
CAS-Nummer: 832695-88-2