2-Methyl-5-nitrophenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Methyl-5-nitrobenzeneboronic acid
OR10548-1G
OR10548-5G
APOSOR10548-1GEA
107
CHF
APOSOR10548-1G
APOSOR10548-5G
2-Methyl-5-nitrophenylboronsäure 96%
2-Methyl-5-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BNO₄ MW: 180,96 g/mol Melting Pt: 60…66 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00757435 CAS-Nummer: 100960-11-0 |