1-Methylimidazol-4-carbonsäuremethylester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 1-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
OR10546-1G OR10546-250MG
APOSOR10546-1GEA 74.9 CHF
APOSOR10546-1G APOSOR10546-250MG
1-Methylimidazol-4-carbonsäuremethylester
1-Methylimidazol-4-carbonsäuremethylester
Formel: C₆H₈N₂O₂
MW: 140.1400 g/mol
Melting Pt: 101.5…103.5 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179561
CAS-Nummer: 17289-19-9