3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Methyl 3-boronobenzoate, 3-(Methoxycarbonyl)benzeneboronic acid
OR10536-5G OR10536-1G
APOSOR10536-5GEA 29.7 CHF
APOSOR10536-5G APOSOR10536-1G
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure 97%
3-(Methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
MW: 179.97 g/mol
Melting Pt: 205…208 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02093046
CAS-Nummer: 99769-19-4