4-Iodimidazol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4(5)-Iodoimidazole, 5-Iodo-1H-imidazole, 4-Iodo-1H-imidazole
OR10517-25G OR10517-5G OR10517-100G
APOSOR10517-25GEA 87 CHF
APOSOR10517-25G APOSOR10517-5G APOSOR10517-100G
4-Iodimidazol 96%
4-Iodoimidazole
Formel: C₃H₃IN₂
MW: 193,97 g/mol
Melting Pt: 135…138 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01632213
CAS-Nummer: 71759-89-2