5-Iodo-1-methylimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Iodo-1-methyl-1H-imidazole
OR10512-1G OR10512-5G
APOSOR10512-1GEA 88.9 CHF
APOSOR10512-1G APOSOR10512-5G
5-Iodo-1-methylimidazole
5-Iodo-1-methylimidazole
Formel: C₄H₅IN₂
MW: 208,00 g/mol
Melting Pt: 105…109 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01632215
CAS-Nummer: 71759-88-1