4-Iod-1-methylimidazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole
OR10511-1G
OR10511-5G
OR10511-10G
APOSOR10511-1GEA
29.7
CHF
APOSOR10511-1G
APOSOR10511-5G
APOSOR10511-10G
4-Iod-1-methylimidazol 97%
4-Iodo-1-methylimidazole
Formel:
C₄H₅IN₂ MW: 208 g/mol Melting Pt: 51…54 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01632214 CAS-Nummer: 71759-87-0 |