2-Hydroxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Hydroxybenzeneboronic acid, Dihydroxy(2-hydroxyphenyl)borane, (2-Hydroxyphenyl)metaboric acid
OR10503-25G OR10503-5G OR10503-100G
APOSOR10503-25GEA 71.5 CHF
APOSOR10503-25G APOSOR10503-5G APOSOR10503-100G
2-Hydroxyphenylboronsäure
2-Hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₇BO₃
MW: 137,93 g/mol
Melting Pt: 185 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01074581
CAS-Nummer: 89466-08-0