4-Brom-3-picolin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-Bromo-3-methylpyridine hydrochloride
OR1050-1G
OR1050-250MG
OR1050-5G
APOSOR1050-1GEA
29.7
CHF
APOSOR1050-1G
APOSOR1050-250MG
APOSOR1050-5G
4-Brom-3-picolin Hydrochlorid
4-Brom-3-picolin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₇BrClN MW: 208,483 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04966778 CAS-Nummer: 40899-37-4 |