trans-Heptenylboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(E)-Hept-1-en-1-ylboronic acid
OR10493-1G
OR10493-5G
APOSOR10493-1GEA
201
CHF
APOSOR10493-1G
APOSOR10493-5G
trans-Heptenylboronic acid 97%
trans-Heptenylboronic acid
Formel:
C₇H₁₅BO₂ MW: 142,01 g/mol Melting Pt: 107…111 °C Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD01074600 CAS-Nummer: 57404-76-9 |