5-Formyl-2-thiophenboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Formylthiophen-2-boronic acid, 5-Formylthiophene-2-boronic acid
OR10486-100G
OR10486-25G
OR10486-5G
APOSOR10486-100GEA
258
CHF
APOSOR10486-100G
APOSOR10486-25G
APOSOR10486-5G
5-Formyl-2-thiophenboronsäure
5-Formyl-2-thiophenboronsäure
Formel:
C₅H₅BO₃S MW: 155,97 g/mol Melting Pt: 132…135 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02093666 CAS-Nummer: 4347-33-5 |