2-Formyl-3-thiophenboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Formylthiophene-3-boronic acid, (2-Formylthiophen-3-yl)boronic acid
OR10484-25G
OR10484-5G
APOSOR10484-25GEA
619
CHF
APOSOR10484-25G
APOSOR10484-5G
2-Formyl-3-thiophenboronsäure 97%
2-Formyl-3-thiophenboronsäure
Formel:
C₅H₅BO₃S MW: 155,97 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01075678 CAS-Nummer: 4347-31-3 |