Ethylthiazol-4-carboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10476-25G
APOSOR10476-25GEA
117
CHF
APOSOR10476-25G
Ethylthiazol-4-carboxylat 98%
Ethylthiazol-4-carboxylat
Formel:
C₆H₇NO₂S MW: 157,1900 g/mol Siedepunkt: 130 °C/12mmHg Melting Pt: 51…55 °C Flash-Pt: >110 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03788566 CAS-Nummer: 14527-43-6 |