Ethyl-2-amino-1,3-thiazol-4-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 2-aminothiazole-4-carboxylate
OR10473-25G OR10473-5G
APOSOR10473-25GEA 29.7 CHF
APOSOR10473-25G APOSOR10473-5G
Ethyl-2-amino-1,3-thiazol-4-carboxylat
Ethyl-2-aminothiazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₈N₂O₂S
MW: 172.21 g/mol
Melting Pt: 175…181 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00619079
CAS-Nummer: 5398-36-7