1-Ethoxymethyl-2-iodimidazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1047-1G OR1047-250MG
APOSOR1047-1GEA 122 CHF
APOSOR1047-1G APOSOR1047-250MG
1-Ethoxymethyl-2-iodimidazol
1-Ethoxymethyl-2-iodimidazol
Formel: C₆H₉IN₂O
MW: 252,05 g/mol
Melting Pt: 51…52 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03788568
CAS-Nummer: 146697-87-2