4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(4-(Dimethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(N,N-Dimethylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10459-1G
OR10459-25G
OR10459-5G
APOSOR10459-1GEA
26.2
CHF
APOSOR10459-1G
APOSOR10459-25G
APOSOR10459-5G
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
4-(Dimethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₂BNO₃ MW: 193.01 g/mol Melting Pt: 130…136 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD02258943 CAS-Nummer: 405520-68-5 |