4,5-Diiodimidazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4,5-Diiodo-1H-imidazole
OR10450-1G OR10450-5G
APOSOR10450-1GEA 26.2 CHF
APOSOR10450-1G APOSOR10450-5G
4,5-Diiodimidazol 98%
4,5-Diiodoimidazole
Formel: C₃H₂I₂N₂
MW: 319,87 g/mol
Melting Pt: 180…181 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00963878
CAS-Nummer: 15813-09-9