2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10449-1G OR10449-5G
APOSOR10449-1GEA 29.3 CHF
APOSOR10449-1G APOSOR10449-5G
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
Formel: C₈H₉BO₃
Melting Pt: 260…270 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02681979
CAS-Nummer: 227305-69-3