3,4-Dichlorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10445-100G
OR10445-25G
OR10445-250G
APOSOR10445-100GEA
129
CHF
APOSOR10445-100G
APOSOR10445-25G
APOSOR10445-250G
3,4-Dichlorphenylboronsäure
3,4-Dichlorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BCl₂O₂ Melting Pt: 280…285 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01074646 CAS-Nummer: 151169-75-4 |