4-(Cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(Cyclopropylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 4-(Cyclopropylaminocarbonyl)phenylboronic acid
OR10432-5G OR10432-25G
APOSOR10432-5GEA 198 CHF
APOSOR10432-5G APOSOR10432-25G
4-(Cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
4-(Cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₂BNO₃
MW: 205.02 g/mol
Melting Pt: 202…206 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03788419
CAS-Nummer: 515140-26-8