2-Cyanphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR10429-5G
OR10429-10G
OR10429-1G
APOSOR10429-5GEA
59.2
CHF
APOSOR10429-5G
APOSOR10429-10G
APOSOR10429-1G
2-Cyanphenylboronsäure 98%
2-Cyanphenylboronsäure
Employed in a rhodium-catalyzed [3+2] annulation with alkynes leading to substituted indenones .
Formel:
C₇H₆BNO₂ Melting Pt: 250…254 °C (Zersetzung) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01632208 CAS-Nummer: 138642-62-3 |