3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-(Cyanomethyl)phenyl)boronic acid
OR10425-1G OR10425-250MG OR10425-5G
APOSOR10425-1GEA 314 CHF
APOSOR10425-1G APOSOR10425-250MG APOSOR10425-5G
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid 97%
3-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₂
MW: 160,97 g/mol
Melting Pt: 85…88 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03788026
CAS-Nummer: 220616-39-7