4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
4-(Cyanomethyl)benzeneboronic acid
OR10422-1G
OR10422-5G
OR10422-10G
APOSOR10422-1GEA
48.8
CHF
APOSOR10422-1G
APOSOR10422-5G
APOSOR10422-10G
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid 97%
4-(Cyanomethyl)phenylboronic acid
Formel:
C₈H₈BNO₂ MW: 160,97 g/mol Melting Pt: 196…200 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01632200 CAS-Nummer: 91983-26-5 |