2-Chlor-4-methylphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR10414-25GEA
33.2
CHF
APOSOR10414-25G
APOSOR10414-5G
APOSOR10414-1G
2-Chlor-4-methylphenylboronsäure
2-Chlor-4-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BClO₂ MW: 170,40 g/mol Melting Pt: 198…202 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03411936 CAS-Nummer: 145349-62-8 |