2-Carboxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Boronobenzoic acid, 2-Carboxybenzeneboronic acid
OR10404-25G OR10404-5G OR10404-10G
APOSOR10404-25GEA 321 CHF
APOSOR10404-25G APOSOR10404-5G APOSOR10404-10G
2-Carboxyphenylboronsäure
2-Carboxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BO₄
MW: 165,94 g/mol
Melting Pt: 220 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01318118
CAS-Nummer: 149105-19-1