3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-(tert-Butoxycarbonyl)benzeneboronic acid, 3-tert-Butoxycarbonylphenylboronic acid
OR10391-5G OR10391-100G OR10391-25G
APOSOR10391-5GEA 26.2 CHF
APOSOR10391-5G APOSOR10391-100G APOSOR10391-25G
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäure 98%
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₁H₁₅BO₄
Melting Pt: 96…102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01630855
CAS-Nummer: 220210-56-0