2-Bromphenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Bromophenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-bromophenyl)borane, 2-Bromobenzeneboronic acid, (2-Bromophenyl)metaboric acid
OR10387-100G OR10387-25G
APOSOR10387-100GEA 186 CHF
APOSOR10387-100G APOSOR10387-25G
2-Bromphenylboronsäure 98%
2-Bromphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BBrO₂
MW: 200.83 g/mol
Melting Pt: 110 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01114672
CAS-Nummer: 244205-40-1