7-Bromoxindol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR10385-1G OR10385-250MG OR10385-5G
APOSOR10385-1GEA 34.8 CHF
APOSOR10385-1G APOSOR10385-250MG APOSOR10385-5G
7-Bromoxindol
7-Bromoxindol
Formel: C₈H₆BrNO
MW: 212,0433 g/mol
Melting Pt: 209 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179613
CAS-Nummer: 320734-35-8