5-Brom-2-chlorbenzoesäure 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR1038-25G OR1038-100G OR1038-5G
APOSOR1038-25GEA 29.7 CHF
APOSOR1038-25G APOSOR1038-100G APOSOR1038-5G
5-Brom-2-chlorbenzoesäure 97+%
5-Brom-2-chlorbenzoesäure
Formel: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Melting Pt: 157…162 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002415
CAS-Nummer: 21739-92-4