2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-(2-(bromomethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-[2-(Bromomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-(Bromomethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl bromide
OR10379-25G
OR10379-5G
APOSOR10379-25GEA
346
CHF
APOSOR10379-25G
APOSOR10379-5G
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
2-(Bromomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₈BBrO₂ MW: 297,00 g/mol Melting Pt: 78…86 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01632210 CAS-Nummer: 377780-72-8 |