3-(Brommethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 3-Bromomethylphenylboronic acid, 3-(Bromomethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(bromomethyl)phenyl)borane, (3-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid
OR10378-25G
APOSOR10378-25GEA 181 CHF
APOSOR10378-25G
3-(Brommethyl)phenylboronsäure
3-(Brommethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₈BBrO₂
MW: 214,85 g/mol
Melting Pt: 216…228 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01632207
CAS-Nummer: 51323-43-4
UN: 3261
ADR: 8,III